2-Dimethylaminophenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR927696-1G OR927696-250MG OR927696-5G
APOSOR927696-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR927696-1G APOSOR927696-250MG APOSOR927696-5G
2-Dimethylaminophenol 96%
2-Dimethylaminophenol
Formel: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09965948
CAS-Nummer: 3743-22-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge