4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR927927-1G OR927927-5G OR927927-250MG
APOSOR927927-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR927927-1G APOSOR927927-5G APOSOR927927-250MG
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formel: C₅H₆O₄
Siedepunkt: 214 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD12165896
CAS-Nummer: 91526-18-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge