2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR928703-1G OR928703-500MG
APOSOR928703-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR928703-1G APOSOR928703-500MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole
Formel: C₅H₇ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699124
CAS-Nummer: 946061-13-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge