Methyl 5-cyclopropylisoxazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR929063-1G OR929063-250MG
APOSOR929063-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR929063-1G APOSOR929063-250MG
Methyl 5-cyclopropylisoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl 5-cyclopropylisoxazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07390343
CAS-Nummer: 887360-91-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge