(S)-tert-Butanethiosulphinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR929219-1G OR929219-250MG
APOSOR929219-1GEA 134 EUR InStock
APOSOR929219-1G APOSOR929219-250MG
(S)-tert-Butanethiosulphinate 95%
(S)-tert-Butanethiosulphinate
Formel: C₈H₁₈OS₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09028107
CAS-Nummer: 60011-16-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge