3-(Hydroxymethyl)-4-propoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR929438-1G OR929438-250MG
APOSOR929438-1GEA 683 EUR InStock
APOSOR929438-1G APOSOR929438-250MG
3-(Hydroxymethyl)-4-propoxybenzaldehyde 95%
3-(Hydroxymethyl)-4-propoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08753026
CAS-Nummer: 915921-81-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge