1-(1-Propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR930182-1G OR930182-250MG
APOSOR930182-1GEA 864 EUR InStock
APOSOR930182-1G APOSOR930182-250MG
1-(1-Propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine 95%
1-(1-Propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine
Formel: C₇H₁₄N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11053902
CAS-Nummer: 1060817-05-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge