2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR930296-1G OR930296-5G
APOSOR930296-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR930296-1G APOSOR930296-5G
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182.173 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00598182
CAS-Nummer: 14382-91-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge