1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR930300-1G OR930300-250MG
APOSOR930300-1GEA 209 EUR InStock
APOSOR930300-1G APOSOR930300-250MG
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one 95%
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159.185 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01101239
CAS-Nummer: 19301-09-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge