2-Amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR930354-10G OR930354-1G OR930354-5G
APOSOR930354-10GEA 516 EUR InStock
APOSOR930354-10G APOSOR930354-1G APOSOR930354-5G
2-Amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid methyl ester 95%
2-Amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid methyl ester
Formel: C₇H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19204033
CAS-Nummer: 52909-60-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge