3-(2-Propenyl)indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR930440-1G OR930440-250MG
APOSOR930440-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR930440-1G APOSOR930440-250MG
3-(2-Propenyl)indole 95%
3-(2-Propenyl)indole
Formel: C₁₁H₁₁N
MW: 157.212 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08361736
CAS-Nummer: 16886-09-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge