(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR931116-1G OR931116-250MG
APOSOR931116-1GEA 531 EUR InStock
APOSOR931116-1G APOSOR931116-250MG
(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol 96%
(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235017
CAS-Nummer: 5445-45-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge