1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR933189-1G OR933189-250MG
APOSOR933189-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR933189-1G APOSOR933189-250MG
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.195 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738236
CAS-Nummer: 67735-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge