3-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939218-1G OR939218-250MG
APOSOR939218-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR939218-1G APOSOR939218-250MG
3-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
3-Nitro-phenethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
MW: 202.638 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059237
CAS-Nummer: 19008-62-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge