N-tert-Butyltrimethylsilylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939298-100G OR939298-25G
APOSOR939298-100GEA 478 EUR InStock
APOSOR939298-100G APOSOR939298-25G
N-tert-Butyltrimethylsilylamine 97%
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
Formel: C₇H₁₉NSi
MW: 145.318 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054891
CAS-Nummer: 5577-67-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge