3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939467-1G OR939467-250MG
APOSOR939467-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR939467-1G APOSOR939467-250MG
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
3-Methyl-3-phenylbutanal
Formel: C₁₁H₁₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156879
CAS-Nummer: 6325-41-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge