Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR939620-1G OR939620-5G
APOSOR939620-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR939620-1G APOSOR939620-5G
Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Ethylhydrazine hydrochloride
Formel: C₂H₈N₂·ClH
MW: 96.559 g/mol
Melting Pt: 148…149 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01722460
CAS-Nummer: 18413-14-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge