3-Methoxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939882-1G OR939882-5G
APOSOR939882-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR939882-1G APOSOR939882-5G
3-Methoxycyclohexanecarboxylic acid 95%
3-Methoxycyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074991
CAS-Nummer: 99799-10-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge