4,5,6,7-Tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR942592-250MG OR942592-1G
APOSOR942592-250MGEA 335 EUR InStock
APOSOR942592-250MG APOSOR942592-1G
4,5,6,7-Tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine 95%
4,5,6,7-Tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₉NO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09805956
CAS-Nummer: 150322-87-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge