3,4-Dihydro-1,4-benzoxazepin-5(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR943632-1G OR943632-250MG
APOSOR943632-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR943632-1G APOSOR943632-250MG
3,4-Dihydro-1,4-benzoxazepin-5(2H)-one 95%
3,4-Dihydro-1,4-benzoxazepin-5(2H)-one
Formel: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02726416
CAS-Nummer: 703-51-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge