N-Methoxy-N,3-dimethylbutanamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR943818-1G OR943818-5G
APOSOR943818-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR943818-1G APOSOR943818-5G
N-Methoxy-N,3-dimethylbutanamide 98%
N-Methoxy-N,3-dimethylbutanamide
Formel: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09859663
CAS-Nummer: 147356-77-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge