5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR944093-1G OR944093-250MG
APOSOR944093-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR944093-1G APOSOR944093-250MG
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Formel: C₃H₂ClN₃OS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16659015
CAS-Nummer: 64837-52-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge