Methyl 2-aminopent-4-enoate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR945414-1G OR945414-250MG
APOSOR945414-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR945414-1G APOSOR945414-250MG
Methyl 2-aminopent-4-enoate hydrochloride 95%
Methyl 2-aminopent-4-enoate hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165.618 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25955960
CAS-Nummer: 115289-55-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge