1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR946186-1G OR946186-250MG OR946186-500MG
APOSOR946186-1GEA 1800 EUR InStock
APOSOR946186-1G APOSOR946186-250MG APOSOR946186-500MG
1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126.153 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19231380
CAS-Nummer: 286442-86-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge