3-Bromo-2-methylpropyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR946908-1G OR946908-250MG
APOSOR946908-1GEA 754 EUR InStock
APOSOR946908-1G APOSOR946908-250MG
3-Bromo-2-methylpropyl acetate 95%
3-Bromo-2-methylpropyl acetate
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.054 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16620805
CAS-Nummer: 98485-87-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge