1,2-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR9491-1G OR9491-250MG
APOSOR9491-1GEA 510 EUR InStock
APOSOR9491-1G APOSOR9491-250MG
1,2-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile 96%
1,2-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₂
MW: 226.231 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258785
CAS-Nummer: 929000-87-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge