4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR951082-1G OR951082-250MG
APOSOR951082-1GEA 841 EUR InStock
APOSOR951082-1G APOSOR951082-250MG
4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
4-Methyl valeryl piperidine thioamide
Formel: C₁₁H₂₁NS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179413
CAS-Nummer: 289677-13-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge