4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR951134-1G OR951134-5G
APOSOR951134-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR951134-1G APOSOR951134-5G
4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
4-Pent-1-enyl-benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190.238 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261414
CAS-Nummer: 202798-06-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge