4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR952021-1G OR952021-250MG
APOSOR952021-1GEA 696 EUR InStock
APOSOR952021-1G APOSOR952021-250MG
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09880131
CAS-Nummer: 918519-53-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge