3-(Methoxymethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR952259-10G OR952259-1G OR952259-5G
APOSOR952259-10GEA 719 EUR InStock
APOSOR952259-10G APOSOR952259-1G APOSOR952259-5G
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
3-(Methoxymethyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804494
CAS-Nummer: 53473-83-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge