2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR953337-1G OR953337-250MG
APOSOR953337-1GEA 603 EUR InStock
APOSOR953337-1G APOSOR953337-250MG
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride
Formel: C₉H₁₀N₂·ClH
MW: 182.65 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082676
CAS-Nummer: 93554-83-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge