7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR953455-1G OR953455-5G
APOSOR953455-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR953455-1G APOSOR953455-5G
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formel: C₉H₉NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00508323
CAS-Nummer: 78288-94-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge