1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR954044-1G OR954044-250MG OR954044-5G
APOSOR954044-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR954044-1G APOSOR954044-250MG APOSOR954044-5G
1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate 95%
1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate
Formel: C₅H₉NOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093788
CAS-Nummer: 362601-74-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge