4-Phenoxybutan-1-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR954162-1G OR954162-250MG
APOSOR954162-1GEA 589 EUR InStock
APOSOR954162-1G APOSOR954162-250MG
4-Phenoxybutan-1-amine 96%
4-Phenoxybutan-1-amine
Formel: C₁₀H₁₅NO
MW: 165.232 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031400
CAS-Nummer: 16728-66-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge