1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR954285-1G OR954285-5G
APOSOR954285-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR954285-1G APOSOR954285-5G
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 96%
1-Ethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formel: C₁₀H₉N₃
MW: 171.199 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827521
CAS-Nummer: 1120244-47-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge