Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR955916-1G OR955916-250MG
APOSOR955916-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR955916-1G APOSOR955916-250MG
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate
Formel: C₇H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12151684
CAS-Nummer: 70974-26-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge