Methyl 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylate 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR955934-1G OR955934-250MG
APOSOR955934-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR955934-1G APOSOR955934-250MG
Methyl 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylate 98%
Methyl 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14582002
CAS-Nummer: 1186605-87-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge