3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR958055-1G OR958055-250MG
APOSOR958055-1GEA 288 EUR InStock
APOSOR958055-1G APOSOR958055-250MG
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid
Formel: C₇H₁₄O₃
MW: 146.184 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779366
CAS-Nummer: 58888-76-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge