2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR959515-10G OR959515-1G OR959515-5G
APOSOR959515-10GEA 928 EUR InStock
APOSOR959515-10G APOSOR959515-1G APOSOR959515-5G
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07699213
CAS-Nummer: 6952-53-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge