2,5-Dimethoxypyrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR959596-1G OR959596-250MG
APOSOR959596-1GEA 841 EUR InStock
APOSOR959596-1G APOSOR959596-250MG
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
2,5-Dimethoxypyrazine
Formel: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18411892
CAS-Nummer: 117856-61-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge