3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR959638-1G OR959638-250MG
APOSOR959638-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR959638-1G APOSOR959638-250MG
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265441
CAS-Nummer: 167300-06-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge