2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR960172-1G OR960172-250MG
APOSOR960172-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR960172-1G APOSOR960172-250MG
2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile 96%
2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₁₀N₂S
MW: 166.243 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10695775
CAS-Nummer: 10413-35-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge