3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR960285-1G OR960285-250MG
APOSOR960285-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR960285-1G APOSOR960285-250MG
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.199 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13961847
CAS-Nummer: 122503-24-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge