3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR960286-1G OR960286-5G
APOSOR960286-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR960286-1G APOSOR960286-5G
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile 98%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₇N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21091814
CAS-Nummer: 1283108-89-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge