3-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR960296-1G OR960296-5G
APOSOR960296-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR960296-1G APOSOR960296-5G
3-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
3-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Formel: C₈H₆ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19981568
CAS-Nummer: 23195-59-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge