H-Ala-oall hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR961118-10G OR961118-1G OR961118-25G
APOSOR961118-10GEA 328 EUR InStock
APOSOR961118-10G APOSOR961118-1G APOSOR961118-25G
H-Ala-oall hydrochloride 98%
H-Ala-oall hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074682
CAS-Nummer: 203799-82-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge