2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR961477-1G OR961477-250MG
APOSOR961477-1GEA 864 EUR InStock
APOSOR961477-1G APOSOR961477-250MG
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739026
CAS-Nummer: 1005756-81-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge