Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR962411-1G OR962411-25G OR962411-5G
APOSOR962411-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR962411-1G APOSOR962411-25G APOSOR962411-5G
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate 97%
Methyl 2-Hydroxycyclopentylcarboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972392
CAS-Nummer: 90085-05-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge