Ethyl 2-(2-nitrophenyl)sulphonylacetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR962598-1G OR962598-5G
APOSOR962598-1GEA 152 EUR InStock
APOSOR962598-1G APOSOR962598-5G
Ethyl 2-(2-nitrophenyl)sulphonylacetate 96%
Ethyl 2-(2-nitrophenyl)sulphonylacetate
Formel: C₁₀H₁₁NO₆S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02976182
CAS-Nummer: 60781-34-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge