(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR962642-1G OR962642-5G
APOSOR962642-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR962642-1G APOSOR962642-5G
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol
Formel: C₆H₈OS
MW: 128.192 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202627
CAS-Nummer: 63826-59-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge